Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
66.35€ - 127.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Sterilità | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Sterilità | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17594636
|
Sampling Systems™
8352H-50 |
50 mm | 50 mm | Non-sterile | HDPE |
66.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17504646
|
Sampling Systems™
8352H-50S |
50 mm | 50 mm | Sterile | HDPE |
84.85€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17534646
|
Sampling Systems™
8352N-50 |
50 mm | 50 mm | Non-sterile | Nylon |
70.55€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17544646
|
Sampling Systems™
8352N-50S |
50 mm | 50 mm | Sterile | Nylon |
92.45€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17574646
|
Sampling Systems™
8352PP-50 |
50 mm | 50 mm | Non-sterile | Polypropylene |
79.90€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17584646
|
Sampling Systems™
8352PP-50S |
50 mm | 50 mm | Sterile | Polypropylene |
104.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17514656
|
Sampling Systems™
8352PS-50 |
50 mm | 50 mm | Non-sterile | Polystyrene |
82.90€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17524656
|
Sampling Systems™
8352PS-50S |
50 mm | 50 mm | Sterile | Polystyrene |
104.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17554656
|
Sampling Systems™
8352PVC-50 |
50 mm | 50 mm | Non-sterile | PVC |
79.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17564656
|
Sampling Systems™
8352PVC-50S |
50 mm | 50 mm | Sterile | PVC |
101.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17574636
|
Sampling Systems™
8352H-100 |
100 mm | 100 mm | Non-sterile | HDPE |
72.05€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17584636
|
Sampling Systems™
8352H-100S |
100 mm | 100 mm | Sterile | HDPE |
93.80€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17514646
|
Sampling Systems™
8352N-100 |
100 mm | 100 mm | Non-sterile | Nylon |
91.35€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17524646
|
Sampling Systems™
8352N-100S |
100 mm | 100 mm | Sterile | Nylon |
111.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17554646
|
Sampling Systems™
8352PP-100 |
100 mm | 100 mm | Non-sterile | Polypropylene |
83.50€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17564646
|
Sampling Systems™
8352PP-100S |
100 mm | 100 mm | Sterile | Polypropylene |
104.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17594646
|
Sampling Systems™
8352PS-100 |
100 mm | 100 mm | Non-sterile | Polystyrene |
94.05€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17504656
|
Sampling Systems™
8352PS-100S |
100 mm | 100 mm | Sterile | Polystyrene |
113.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17534656
|
Sampling Systems™
8352PVC-100 |
100 mm | 100 mm | Non-sterile | PVC |
107.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17544656
|
Sampling Systems™
8352PVC-100S |
100 mm | 100 mm | Sterile | PVC |
127.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- The SteriWare™ Cleaning coupons are the perfect way to test and validate your cleaning regime.
- The cleanroom production improves the purity of the final product.
- Each coupon is 100% inspected and then individually bagged within the cleanroom.
- Sterile coupons are also available from stock.
- The coupons are available from stock in the popular sizes, materials and finishes.
- Supplied with Certificate of Conformity for validation purposes.
- Popular cleaning coupons include PP, nylon, PS, PVC and HDPE.
- There are a wide range of other coupons available.
- Made from high quality virgin material.
- Individually bagged within the class 10,000 cleanroom.
- Available with batch specific certificate of conformity.
- Sterile versions are available with an irradiation certificate.
Specifications
Individually Bagged |