Learn More
OHAUS™ Agitatore Shaft
Stirrer Shaft for use with overhead stirrers.
Marca:  OHAUS™ 30586782
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Codice prodotto. 17004237
  • 175.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Overhead Stirrer Accessory
Specifica
Specifica
6.000 cm
10.000 cm
53.000 x 10.000 x 6.000 cm
Turbo Propeller
170.000 g