missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Stirrers with Lateral Blade and GL Thread Connection

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marca:  Lenz Laborglasintrumente 06307035

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11973931

  • 122.96€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Made of precision calibrated glass tube
  • Length of the ground and polished bearing surface: 160 mm
  • Blade and security
  • Screw: PTFE
  • Shaft made of DURAN™ tubing
Specifica

Specifica

For Joint NS 29/32
390 mm
Duran Glass
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali