Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stirrers with Lateral Blade and GL Thread Connection
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
120.84€ - 188.68€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11903941
|
Lenz Laborglasintrumente
06307063 |
560 mm |
188.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11923941
|
Lenz Laborglasintrumente
06307068 |
460 mm |
154.76€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11933931
|
Lenz Laborglasintrumente
06307030 |
480 mm |
161.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11953931
|
Lenz Laborglasintrumente
06307031 |
310 mm |
120.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11973931
|
Lenz Laborglasintrumente
06307035 |
390 mm |
122.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11993931
|
Lenz Laborglasintrumente
06307061 |
520 mm |
187.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of precision calibrated glass tube
- Length of the ground and polished bearing surface: 160 mm
- Blade and security
- Screw: PTFE
- Shaft made of DURAN™ tubing
Specifica
Duran Glass |