Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stoppers for Serum Bottles and Vials: Snap-on Stopper
Provide airtight covers
Marca: DWK Life Sciences W224100-181
305.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.28850kg
Descrizione
- Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
- Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
Specifica
Grigio | |
2 cm | |
Compatibile con le imboccature di flaconi e fiale per siero con diametro interno di 1.3 cm e diametro esterno di 2 cm | |
Sì |
Tappo a pressione | |
Butile | |
45 al durometro |