Learn More
Cole-Parmer™ 2 piattaforme a più livelli Stuart™
Con questo sistema lo spazio disponibile per i campioni è tre volte maggiore. La bilancia da laboratorio Bibby Scientific™ Stuart™ con sistema a più livelli può essere montata in pochi secondi senza l'ausilio di attrezzi. Ciascun livello viene fissato saldamente tramite dei magneti.
Marca:  Cole-Parmer™ 51700-93
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10227674
  • 256.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Sistema a più livelli integrabile in pochi secondi e senza l'ausilio di utensili. Spazio disponibile per i campioni triplicato.
  • Ciascun livello viene fermato in posizione mediante magneti.
  • Con 2 piattaforme e 8 barre.
Specifica
Specifica
Piattaforme a 2 livelli
9.3 in.
9.3 in.
Tier System for Small Rocking Shakers
2 platforms trays, 8 bars
Metallo
235 mm
235 mm
3D Gyratory Rocker SSM3, See-Saw Rocker SSM4 (SGM-580-020X, SGM-570-020V)