Learn More
STXBP6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 10976-4-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16807723
  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
STXBP6 binds components of the SNARE complex.
Specifica
Specifica
STXBP6
Polyclonal
Unconjugated
STXBP6
amisyn, HSPC156, STXBP6, Syntaxin binding protein 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217517, 29091, 362734
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NFX7, Q8R3T5
STXBP6
STXBP6 Fusion Protein Ag1427
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human