missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STXBP6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10976-4-AP-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897713

  • 325.38€ / 150µL

Spedizione stimata: 10-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

STXBP6 binds components of the SNARE complex.
Specifica

Specifica

STXBP6
Polyclonal
Unconjugated
STXBP6
amisyn, HSPC156, STXBP6, Syntaxin binding protein 6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217517, 29091, 362734
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8NFX7, Q8R3T5
STXBP6
STXBP6 Fusion Protein Ag1427
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali