Learn More
Hoefer™ SUB10 Mini-Plus Submarine Combs
Accessories for SUB10 Mini-Plus Submarine
Marca:  Hoefer™ SUB10-C1.5-12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12635716
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Ranges from 8, 10, 12, 16 and 20
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • Size ranges from 3 to 9 mm Well Width
  • Min. 12, max. 80 μL Sample Volume
Specifica
Specifica
SUB10 Mini plus Submarine Unit
12
0.15 cm
0.21 in.
0.19 in.
Comb
0.05 in.
35 μL
0.55 cm
0.5 cm