Learn More
Hoefer™ SUB10 Mini-Plus Submarine Combs
Accessories for SUB10 Mini-Plus Submarine
77.55€ - 81.15€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SUB10 Mini plus Submarine Unit |
---|---|
Tipo | Comb |
Profondità (sistema imperiale) vasca | 0.19 in. |
Profondità (sistema metrico) vasca | 0.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | N. di pozzetti | Larghezza (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | N. di pozzetti | Larghezza (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12685716
|
Hoefer™
SUB10-C1-12 |
0.04 in. | 0.1 cm | 12 | 0.55 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12655716
|
Hoefer™
SUB10-C1.5-20MC |
0.05 in. | 0.15 cm | 20 | 0.3 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12625726
|
Hoefer™
SUB10-C2-10MC |
0.07 in. | 0.2 cm | 10 | 0.7 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12665716
|
Hoefer™
SUB10-C1.5-8 |
0.05 in. | 0.15 cm | 8 | 0.9 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12645726
|
Hoefer™
SUB10-C2-20MC |
0.07 in. | 0.2 cm | 20 | 0.3 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12645716
|
Hoefer™
SUB10-C1.5-16 |
0.05 in. | 0.15 cm | 16 | 0.36 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12615726
|
Hoefer™
SUB10-C1-8 |
0.04 in. | 0.1 cm | 8 | 0.9 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12635716
|
Hoefer™
SUB10-C1.5-12 |
0.05 in. | 0.15 cm | 12 | 0.55 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12635726
|
Hoefer™
SUB10-C2-16 |
0.07 in. | 0.2 cm | 16 | 0.36 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11915408
|
Hoefer™
SUB10-C2-12 |
0.07 in. | 0.2 cm | 12 | 0.55 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12625716
|
Hoefer™
SUB10-C1.5-10MC |
0.05 in. | 0.15 cm | 10 | 0.7 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12605726
|
Hoefer™
SUB10-C1-20MC |
0.03 in. | 0.1 cm | 20 | 0.3 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12655726
|
Hoefer™
SUB10-C2-8 |
0.07 in. | 0.2 cm | 8 | 0.9 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12695716
|
Hoefer™
SUB10-C1-16 |
0.04 in. | 0.1 cm | 16 | 0.36 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12675716
|
Hoefer™
SUB10-C1-10MC |
0.04 in. | 0.1 cm | 10 | 0.7 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Ranges from 8, 10, 12, 16 and 20
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- Size ranges from 3 to 9 mm Well Width
- Min. 12, max. 80 μL Sample Volume
Specifica
SUB10 Mini plus Submarine Unit | |
Comb | |
0.19 in. | |
0.5 cm |