Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 20 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are available in resealable bags, racks, or refills.
Marca:  Labcon™ 1066-260-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.53590kg
Codice prodotto. 16681913
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Fits 20 μL Rainin™ LTS style pipettes
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Ultra low fluid retention
  • Made in USA
Specifica
Specifica
20 μL
Non-sterile
Autoclavable
48.3 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Refill
1056 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Yes
Rainin LTS
SuperSlik Low Retention
Non-Filtered
Natural
1.9 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Flextop
RT
Single-use
No
Polypropylene Resin