Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 20 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are available in resealable bags, racks, or refills.
Marca:  Labcon™ 1066-800-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25850kg
Codice prodotto. 17507836
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Fits 20 μL Rainin™ LTS style pipettes
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Ultra low fluid retention
  • Made in USA
Specifica
Specifica
20 μL
Non-sterile
Autoclavable
48.3 mm
ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Bagged
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Rainin LTS
SuperSlik
Non-filtered
Clear
1.9 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Flextop
Single-use
Yes
Polypropylene Resin