Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 100 Membrane Disc Filters
Membranes are used to sterilize liquid reagents, remove particulate contamination, and clarify solutions prior to further processing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 60310
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11400kg
Codice prodotto. 17104511
  • 227.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • These products are optimized for biological, pharmaceutical and sterilizing filtration requirements
  • For research use only
Specifica
Specifica
PES
Non-sterile
Plain
0.1 μm
132 μm
47 mm