Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Filter Tip Reload Pipette Tips
Sterili e privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Descrizione
Sterile and free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors, endotoxin and DNA
OttimaleCaratteristiche della confezione
- Pozzetti sfalsati per consentire di impilare i puntali con filtro
- Inserti rigidi in formato multicanale per garantire la tenuta sicura del puntale
- Inserti con numero di lotto per la tracciabilità, indicazione del volume del puntale di semplice lettura e numero di catalogo Fisher
- Confezione sterile con involucro esterno che protegge i puntali dalla contaminazione durante il riempimento degli inserti
- Confezione di ricarica ecologica, per un consumo della plastica ridotto e maggiore spazio a disposizione
- Le barre guida dell'involucro del blister allineano gli inserti per puntali per consentirne il facile trasferimento nel rack
- Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura intaccata per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
- Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
- Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
- Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono in formato da 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
Specifica
Da 100 a 1000 μl | |
Sì | |
Sì | |
Refill | |
Yes | |
Polipropilene |
Filtered | |
Trasparente | |
89 mm | |
Esteso, filtro, adattabilità universale | |
SureOne |