Learn More
Syntaxin 10 Mouse anti-Human, Clone: 1B1C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66821-1-IG-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16809055
  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
SNARE involved in vesicular transport from the late endosomes to the trans-Golgi network.
Specifica
Specifica
Syntaxin 10
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O60499
STX10
Syntaxin 10 Fusion Protein Ag27861
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1B1C3
Unconjugated
STX10
hsyn10, STX10, SYN10, syntaxin 10
Mouse
Protein G
RUO
8677
-20°C