Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA is a buffer composed of Tris, acetate, and EDTA components and is used in electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels.
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63931.K7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.00000kg
Descrizione
TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA is used in electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gel. It acts as a running buffer and as a gel preparation buffer. It is also useful for nucleic acid separations viz. DNA and RNA. Further, it is used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA allows nucleic acid separation
Application
• This buffer has been used to prepare agarose and polyacrylamide gels for electrophoresis of nucleic acids
• It is used as a running and gel preparation buffer, and it is also used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis
Specifica
Buffer | |
50X | |
4 L |
Colorless | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid
RUO – Research Use Only