Learn More
Haldenwanger™ Crogioli per fusione alti in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Tall Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
8.40€ - 9.65€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Finitura | Levigato |
Product Type Specs | Crogioli in porcellana per fusione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10109590
|
Haldenwanger™
L 79C/2/STEMPE |
40 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10159680
|
Haldenwanger™
L 79C/3 |
50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Porcellana | |
Levigato | |
Crogioli in porcellana per fusione |