Learn More
BRAND™ Tamper-Evident Screw Cap
Tamper-Evident Screw Cap equipped with a silicone seal is suitable for use with microtubes.
Marca:  BRAND™ 780772
147.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.44000kg
Codice prodotto. 10503914
  • 172.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With silicone seal
  • For microtubes
  • Working temperature between -196 to 121°C
Specifica
Specifica
Silicone Seal
Silicone
Green
Tamper Evident Screw Cap
Polypropylene
78076064 Microtubes