Learn More
Brady™ Tamper-evident Thermal Transfer Vinyl Labels
Printable, tamper-evident vinyl labels for Thermal Transfer Printers.
300.00€ - 390.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | White |
Finitura | Satin |
Materiale | Tamper-resistant Vinyl |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11573804
|
Brady™
030242 |
5.1 mm | 4 | 7.6 mm | 16.5 mm |
300.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11533754
|
Brady™
030172 |
6.4 mm | 4 | 8.9 mm | 19.1 mm |
390.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11543754
|
Brady™
030173 |
11.1 mm | 5 | 13.6 mm | 12.7 mm |
319.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- Designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and prevent one-piece label removal
- Use caution when removing from liner, as material is fragile
Spécification
Not Autoclavable | |
White | |
Tamper-resistant Vinyl | |
Non-sterile | |
10,000 Labels | |
-40°C to +80°C |
Permanent Acrylic | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Circuit Board Labeling, Security Identification | |
Rectangle | |
0.066 mm |