Learn More
Gilac™ Tampico Oven Broom
Tampico Oven Broom is a special brush for bakery and pastry.
47.22€ - 50.78€
Specifica
Codice colore | Orange |
---|---|
Product Type | Broom Head |
Sterilità | Non-sterile |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Color-coded | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17928461
|
Gilac™
G020020 |
38 cm |
47.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17988631
|
Gilac™
G020030 |
50 cm |
50.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Special brush for bakery and pastry.
Specifica
Orange | |
Non-sterile | |
Yes |
Broom Head | |
Not Autoclavable | |
Wood |