Learn More
Tannic Acid, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Tannic Acid |
Nota nome | Meets analytical specification of USP |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Informazioni di solubilità | Soluble in acetone, alcohol, water 1gm/0.35mL, glycerol 1gm/1mL (warm). Insoluble in carbon disulfide, chloroform, diethyl ether,carbon tetrachloride, petroleum ether,benzene, hexane. Slightly soluble in dehydrated alcohol. |
Peso formulazione | 1701.2 |
Grado | puriss. |
Quantità | 6 x 1 kg |
Punto d'infiammabilità | 199°C (390.2°F) |
Punto di combustione | 980°F |
Residuo dopo la combustione | ≤0.1% (as SO4) |