Learn More
Ley Rubber™ Tapered Cork Stoppers
Tapered cork stoppers for use in education, homebrewing and arts and crafts.
Marca:  Ley Rubber™ CB011/S/Z
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12336477
  • 140.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Range of sizes available
  • Recyclable product
Specifica
Specifica
Cork Stopper
11 mm
Cork
Tapered
Education, homebrewing, arts and crafts
14 mm
19 mm