Learn More
Ley Rubber™ Tapered Cork Stoppers
Tapered cork stoppers for use in education, homebrewing and arts and crafts.
Marca:  Ley Rubber™ CB018/S/Z
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 12396457
  • 2.89€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Range of sizes available
  • Recyclable product
Specifica
Specifica
Cork Stopper
18 mm
10/Pk.
32 mm
Education, homebrewing, arts and crafts
21 mm
Cork
Tapered