Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE urea sample buffer (2X)
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60186.AC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00025kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Sample Loading Buffer | |
2X | |
25 mL |
Blue | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- TBE urea sample buffer (2X)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid, phenol
RUO – Research Use Only