Learn More
Eppendorf™ Temperature Sensor Device for Mastercycler
Rapid, easy to use, and suitable for use with Mastercycler PCR cyclers.
1055.00€ - 1200.00€
Specifica
Content And Storage | Requires Temperature Sensor |
---|---|
Descrizione | Single Channel |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15733145
|
Eppendorf™
0056001000 |
Mastercycler, 96-well |
1200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15753145
|
Eppendorf™
0056002006 |
Mastercycler, 384-well |
1055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Measuring device without temperature sensor
- Sensor for 96 well and 384 well blocks, sold separately
- Simple, rapid verification and adjustment
- Automatic adjustment with Mastercycler software, version 2.10 or higher
- Can be third-party adjusted
Specifica
Requires Temperature Sensor | |
Single Channel |