Learn More
TER-119 Rat, Biotin, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB76-B-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15962438
  • 288.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
Biotin
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ