Learn More
3M™ Nomad™ Terra Entrance Matting 9100
A vinyl scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells of high traffic areas. The unbacked, vinyl construction allows dirt and moisture to pass through and get trapped in the well for easy cleanup.
Marca:  3M™ Nomad™ 7100116717
Dettagli aggiuntivi : Peso : 46.72000kg
Codice prodotto. 17108740
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Vinyl scraper entrance mat designed for heavy-traffic applications
  • Open coil structure removes, traps, and hides dirt & moisture for easy cleaning
  • Solid vinyl construction resists trolley traffic
  • High-tech product coating for added durability
  • Suitable for extreme traffic volumes
Specifica
Specifica
610 x 91.4 cm
Heavy traffic areas
12 mm
91.4 cm
Gray
Nomad™ Terra 9100
Vinyl
610 cm