Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Entrance coiled vinyl scraper matting designed for heavy traffic applications. The construction allows dirt and moisture to flow through the matting so it is not retracked into the building. Grease and oil resistant.
Marca:  3M™ Nomad™ 7100116630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 26.76200kg
Codice prodotto. 17188710
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
  • High quality vinyl offers excellent crush resistance
  • Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
  • Easily vacuum out trapped dirt
Specifica
Specifica
610 x 91.4 cm
Heavy traffic areas
17 mm
91.4 cm
Brown
Nomad™ Terra Dirt Control Mats
Elastic Vinyl
610 cm