Learn More
3M™ Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050
This backed vinyl matting is suitable for indoor, medium traffic applications. Resilient vinyl loop construction traps, holds, and hides dirt/sand so surfaces stay neat and clean.
Marca:  3M™ Nomad™ 7100116704
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.63900kg
Codice prodotto. 17108730
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • First step mat for efficient dirt removal
  • Suitable for medium traffic volumes
  • Collects and prevents dirt from being tracked into the building
  • Holds and hides dirt & sand, so the surface stays neat and clean
  • Foam backing reduces creeping and, together with the coils, provides additional cushioning for increased comfort
  • Easy installation
Specifica
Specifica
610 x 122 cm
Medium traffic areas
11 mm
122 cm
Blue
Entrance Mat
Vinyl
610 cm