Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) TF PTFE Membrane Disc Filters
Strong, chemically resistant membranes for air monitoring and sampling in aggressive environments.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66146
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Codice prodotto. 17164541
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Low chemical background permits highly sensitive, interference-free determinations
  • Ensures accurate gravimetric determinations with low tare mass
  • Ideal for filtration of gas and/or organic solvents
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PTFE
0.2 μm
Non-sterile
293 mm