Learn More
Ebro Electronic™ Termometro di precisione TFX 430
Termometro di riferimento con sonda PT100 intercambiabile
Marca: Ebro Electronic™ 1340-5430A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Descrizione
Termometro di precisione modello TFX 430. Alimentati da una batteria al litio sostituibile, questi termometri di precisione sono dispositivi di misurazione della temperatura maneggevoli e impermeabili per un'intera gamma di applicazioni di misurazione e controllo in laboratorio e nell'industria.Specifica
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012; EN 13485 | |
Applications: Laboratory, Temperature monitoring, Measurement of air, fluids, plastic materials, aggressive mediums and surfaces, Reference thermometer | |
Thermometer, calibration certificate, instruction manual | |
Plastic | |
Without probe | |
0.24 kg | |
None | |
500°C | |
-100°C | |
Yes | |
Approx. 5 Years | |
±0.05°C at -50° to +199.99°C; ±0.2°C for the remaining measuring range | |
120 mm |
Single-use | |
38 mm | |
190 mm | |
TFX 430 | |
0.01°C from −10.00°C to 199.99°C, 0.1°C remaining range | |
Precision Thermometer | |
932°F | |
-148°F | |
-100°C to +500°C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD | |
IP67 |