Learn More
Ebro Electronic™ Termometro di precisione TFX 430
Termometro di riferimento con sonda PT100 intercambiabile
Marca: Ebro Electronic™ 1340-5437A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Termometro di precisione modello TFX 430. Alimentati da una batteria al litio sostituibile, questi termometri di precisione sono dispositivi di misurazione della temperatura maneggevoli e impermeabili per un'intera gamma di applicazioni di misurazione e controllo in laboratorio e nell'industria.Specifica
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 | |
Applications: Laboratory, temperature monitoring, measure air, fluids, ductile substances, aggressive media and surfaces | |
Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual | |
1 to 15 sec. | |
Blunt | |
90 g | |
None | |
500°C | |
-100°C | |
Yes | |
Approx. 5 Years | |
±0.05°C/±0.09°F | |
162 mm |
Single-use | |
54 mm | |
355 mm | |
TFX 430 and TPX 130 | |
0.01°C from −100° to +199.99°C; 0.1°C for the remaining measuring range | |
Precision Thermometer | |
932°F | |
-148°F | |
-100°C to +500°C | |
AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330 | |
Lithium 3 V/Typ CR 2477 | |
LCD | |
IP67 |