Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.
Marca: Julabo™ 8940120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Descrizione
- For closed systems like the Presto or Forte
- Has wide temperature ranges
- Low viscosity
- High stability
- Good heat conductivity
- Minimum odor
- Low corrosion tendency
- Low toxicity
- Long shelf life
Specifica
Trasparente | |
Fluido per bagno termico | |
Ideale per le applicazioni di controllo della temperatura, garantisce sicurezza e affidabilità delle | |
HL80 | |
>420°C |
-85°C to +170°C | |
Bagno termico | |
Rubinetto di drenaggio | |
10 l | |
3.21 mm2/s a 20 °C |