Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.
Marca: Julabo™ 8940131
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
- For closed systems like the Presto or Forte
- Has wide temperature ranges
- Low viscosity
- High stability
- Good heat conductivity
- Minimum odor
- Low corrosion tendency
- Low toxicity
- Long shelf life
Specifica
Giallo chiaro | |
Fluido per bagno termico | |
Ideale per le applicazioni di controllo della temperatura, garantisce sicurezza e affidabilità delle | |
H335 | |
373°C |
30°C to 335°C | |
Bagno termico | |
Rubinetto di drenaggio | |
5 l | |
131 mm2/s a 20 °C |
Sicurezza e movimentazione
- thermal H335
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: terphenyl