Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.
Marca:  Julabo™ 8940121
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 11960248
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • For closed systems like the Presto or Forte
  • Has wide temperature ranges
  • Low viscosity
  • High stability
  • Good heat conductivity
  • Minimum odor
  • Low corrosion tendency
  • Low toxicity
  • Long shelf life
Specifica
Specifica
Trasparente
-85°C to +170°C
Bagno termico
HL80
>420°C
Highly dynamic temperature control systems
Fluido per bagno termico
Rubinetto di drenaggio
5 l
3.21 mm2/s a 20 °C