Learn More
Julabo™ Fluido da bagno termico
Used for temperature control applications. Julabo™ Thermal Bath Fluids offer safe and reliable operation.
Marca:  Julabo™ 8940106
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 11970218
  • 830.00€ / 10L
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For closed systems like the Presto or Forte
  • Has wide temperature ranges
  • Low viscosity
  • High stability
  • Good heat conductivity
  • Minimum odor
  • Low corrosion tendency
  • Low toxicity
  • Long shelf life
Specifica
Specifica
Trasparente
-50°C to +105°C
Bagno termico
H5
>400°C
Refrigerated circulators
Fluido per bagno termico
Rubinetto di drenaggio
10 l
5.66 mm2/s a 20 °C