Learn More
Brady™ Etichette per stampanti a trasferimento termico
Polypropylene Thermal Transfer Printer Labels
Marca:  Brady™ 302989
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33200kg
Codice prodotto. 17140481
  • 232.00€ / pezzi 2500
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Laboratory Applications:
    • Centrifuge
    • Eppendorf & PCR Tubes
    • Conical & Large Tubes
    • Vials & Tubes
  • Printer compatibility:
    • BBP™11 Label Printer
    • BBP™12 Label Printer
    • Brady IP™ Series Label Printer
    • BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
    • BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
    • THT 76 mm Core Printers
Specifica
Specifica
Permanent Acrylic
Gloss
Polypropylene
THT
Non-sterile
BBP™11 Label Printer; BBP™12 Label Printer; THT 76 mm Core Printers
2500 Labels/Roll
-196°C to +120°C
12.07 mm
9.53 mm
25.40 mm
350 g
Translucent
Roll
Front
Labels
Label 0.5 - 0.7 mL Vial/Tube
-196°C
-321°F to +248°F
0.076 mm
0.375 in.
1 in.
9.53 mm