Learn More
Brady™ Etichette per stampanti a trasferimento termico
Polypropylene Thermal Transfer Printer Labels
Marca:  Brady™ 302986
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28500kg
Codice prodotto. 17120481
  • 167.00€ / pezzi 1500
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Laboratory Applications:
    • Centrifuge
    • Eppendorf & PCR Tubes
    • Conical & Large Tubes
    • Vials & Tubes
  • Printer compatibility:
    • BBP™11 Label Printer
    • BBP™12 Label Printer
    • Brady IP™ Series Label Printer
    • BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer
    • BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
    • THT 76 mm Core Printers
Specifica
Specifica
Permanent Acrylic
Gloss
Polypropylene
Inkjet
Non-sterile
BBP™11 Label Printer; BBP™12 Label Printer; THT 76 mm Core Printers
1500 Labels/Roll
-196°C to +120°C
15.24 mm
12.70 mm
25.40 mm
9.53 mm
Translucent
Roll
Front
Labels
Label 0.5 - 8.0 mL Vial/Tube Diameter 9.53 mm
-196°C
-321°F to +248°F
0.076 mm
0.5 in.
1 in.
12.70 mm
300 g