Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Labels: Rectangular
Rectangular printable labels for thermal transfer printers.
Marca:  Brady™ 121013
325.85 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25600kg
Codice prodotto. 17170161
  • 343.00€ / pezzi 2000
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Printer Compatibility
  • BBP81
  • Brady 1244
  • Brady 1344
  • Brady 200MVP Plus
  • Brady 2461
  • Brady 300MVP Plus
  • Brady 300X-Plus II
  • Brady 3481
  • Brady 360X-Plus II
  • Brady 600X-Plus II
  • Brady 6441
  • Brady IP
  • Tagus T200
  • Tagus T300
  • Thermal Transfer Printers
This material is UL recognized with its respective ribbon; use Brady Ribbon Part# R4902.
Order Info
See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Specifica
Acrylic
Matte
Thermal Transfer Printer Labels - 3 in. Core
19.05 mm
White
Polypropylene
2000/Roll
25.4 mm