Learn More
Thermo Scientific™ High Purity Single Stage Brass Gas Regulators
Recommended for applications where precise flow control is not critical
850.00€
Spezifikation
Range | 0 to 200 psig |
---|
Beinhaltet: Diffusion-resistant, diaphragm packless outlet valve to maintain system purity
Produktcode | Marke | Range | Tipo | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Range | Tipo | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10351505
|
Thermo Scientific™
60180-901 |
0 to 200 psig | CGA 580 with Triple Filter |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10280005
|
Thermo Scientific™
60180-909 |
0 to 200 psig | CGA 320 with Triple Filter |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Beschreibung
- For non-corrosive analytical and process applications
- Includes a built-in Smart Purifier Base and Cartridge ensuring 99.99999% gas purity
- Specially designed, convoluted, stainless steel diaphragm provides good regulating performance and maximum purity integrity without the need for a soft seal
- Capable of withstanding an internal vacuum
- All regulators supplied with 1/8 in. stainless steel output adaptor
- Built in check valve allows for cylinder change without contaminating the gas line
Spezifikation
0 to 200 psig |