Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Prism RP Columns--5μm Particle Size
Offered in lengths from 50 to 250mm, with I.D. from 1.0 to 20mm
Marca:  Thermo Scientific™ 32105-102130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11512921
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
2.1 mm
5 μm
Alkyl Amide
Yes
100 mm
L60
Polar Embedded Silica