Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, Type K, 20-Gauge
Make your own extension cables with this Type K, 20-Gauge Thermocouple Wire.
155.00€ - 1270.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Temperatura (sistema metrico) | Isolamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Temperatura (sistema metrico) | Isolamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11756438
|
Digi-Sense
08541-23 |
30 m | -73°C to +900°C | High Temperature Glass Braid |
155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11726438
|
Digi-Sense
08542-21 |
300 m | -73°C to +900°C | Glass Braid |
1270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11742713
|
Digi-Sense
08541-24 |
30 m | -18°C to +2200°C | Ceramic Fiber Braid |
459.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Wire comes in 20-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables.
- Meets ANSI and ASTM standards.
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Specifica
ANSI | |
Thermocouple Wire |