missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks Side Necks Parallel

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03304176

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10274191

  • 244.86€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Reaction flasks acc. to DIN 12392
  • With two parallel side necks
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica

Specifica

3 L
Duran Glass
Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 14/23
185 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali