Learn More
TIGIT Mouse, PE, Clone: 1G9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB57-PE-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952228
  • 149.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TIGIT
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Tigit
Protein A/G Purified
RUO
100043314
IgG1 κ
Flow Cytometry
1G9
PE
XP_017172323
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.