missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TINAGL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 12077-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16899573

  • 121.38€ / 20µL

Spedizione stimata: 03-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

TINAGL1
Polyclonal
Unconjugated
TINAGL1
ARG1, GIS5, LCN7, LIECG3, OLRG 2, OLRG2, PSEC0088, TIN Ag related protein, TIN Ag RP, TINAGL, TINAGL1, TINAGRP, UNQ204/PRO230
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
64129, 94174, 94242
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q99JR5, Q9EQT5, Q9GZM7
TINAGL1
TINAGL1 Fusion Protein Ag2721
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali