Learn More
Standard titanio, 1000 mg/l in H2O / 0.24 F (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantità:
125 ml
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Descrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analyte | Concentration |
---|---|
Ti | 1000μg/mL |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Materiale o nome chimico | Titanium Standard |
Imballaggio | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
CAS min. % | 0.1, 20.0, 79.9 |
Quantità | 125 ml |
CAS max % | 0.1, 20.0, 79.9 |
Certificato di analisi | Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb. |
Concentration or Composition Notes | Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi |
Grado | Assurance |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Concentration Cat. No. H2O/tr 2.4%F- 1000μg/mL PLTI9-2Y, -2T, -2X 40% HCl 1000μg/mL PLTI5-2X 40% HCl 10,000μg/mL PLTI5-3X H2O/tr 2.4%F- 10,000μg/mL PLTI9-3Y, -3X |
Vedi altri risultati |
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio