Learn More
TNF-alpha Rabbit, Clone: TNF/1500R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7124-RBM13-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15900998
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
TNF-alpha
Cytoplasmic and extracellular (secreted)
TNF/1500R
Unconjugated
NP_000585
Rabbit
17kDa
Protein A/G Purified
RUO
7124
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
TNF
Recombinant full-length human TNF-alpha protein
HeLa, HL-60, or A431 cells. Pancreas or Histiocytoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.