missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNNT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 19729-1-AP-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16889204

  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of troponin, the thin filament regulatory complex which confers calcium-sensitivity to striated muscle actomyosin ATPase activity.
Specifica

Specifica

TNNT3
Polyclonal
Unconjugated
TNNT3
Fast skeletal muscle troponin T, TNNT3, Troponin T3 skeletal fast, Troponin T-FS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21957, 24838, 7140
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P09739, P45378, Q9QZ47
TNNT3
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali