Learn More
Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes
Lightweight, transparent and ergonomic. Multiroir Controlec™ TOPBOX Plastic Storage Boxes are manufactured of highly shock-resistant, transparent plastic with lids that clip closed and ergonomic carrying handles for practical storage and transport of all kinds of products.
7.80€ - 121.00€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Tipo di chiusura | Clip |
Colore | Translucent |
Materiale | Polypropylene |
Forma | Rectangle |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15889465
|
Multiroir Controlec™
18701 |
3 L | 290 x 195 x 98 mm |
7.80€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15899465
|
Multiroir Controlec™
18702 |
6 L | 290 x 195 x 185 mm |
45.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15809475
|
Multiroir Controlec™
18703 |
8 L | 390 x 290 x 108 mm |
53.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15819475
|
Multiroir Controlec™
18704 |
14 L | 390 x 290 x 185 mm |
61.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15829475
|
Multiroir Controlec™
18705 |
21 L | 510 x 390 x 169 mm |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15839475
|
Multiroir Controlec™
18706 |
32 L | 510 x 390 x 258 mm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15849475
|
Multiroir Controlec™
18707 |
53 L | 510 x 390 x 435 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The TOPBOX series of plastic storage boxes offers many advantages:
- Lightweight and shock resistant for practical storage and transport
- Transparent plastic facilitates element identification
- Two ergonomic handles for easy handling
- Lids (included) close with clipped closing devise
- Multiple sizes available
Specifica
Black | |
Translucent | |
Rectangle | |
Handle, Lid | |
Storage Box |
Clip | |
Polypropylene | |
Storage and Transport | |
1 | |
TOPBOX |