Learn More
Topoisomerase II alpha Mouse, Clone: TOP2A/1361, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7153-MSM1-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15930998
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Topoisomerase II alpha
Nuclear
TOP2A/1361
Unconjugated
XP_011523467
Mouse
170kDa
Protein A/G Purified
RUO
7153
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TOP2A
Recombinant human Topoisomerase II alpha fragment (aa1352-1493)
HeLa cells or Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.